Få mere at vide
2-Methyl-4-octanone, 99%
Artikelnummer. 11468817
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468817 25 g 25g
11458817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19952.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7492-38-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
2-Methyl-4-octanon er en byggestensketon til proteomikforskning. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-4-octanon er en byggestensketon til forskning i proteomik. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7492-38-8
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00048808
InChI nøgle ICSKJDZASFIJQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-octanone, 4-octanone, 2-methyl
PubChem CID 522566
IUPAC navn 2-methyloctan-4-on
SMIL CCCCC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-octanone
Kogepunkt 180°C
Brydningsindeks 1.415
Mængde 25 g
Formel vægt 142.24
Procent renhed 99%