Få mere at vide
2-Methyl-4-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-nitropyridine |
| CAS | 13508-96-8 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 2-Picoline, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-4-nitropyridine, NSC 170691, 4-Nitro-2-picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-5-4-6(8(9)10)2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccn1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-nitropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vægt | 138.0429 |