Få mere at vide
2-Methyl-4-nitrophenylguanidine Nitrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050334
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050334 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050334 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.290025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-4-nitrophenylguanidine Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate
CAS 796738-73-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N4 O2 . H N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Guanidine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-, nitrate (1:1), Guanidine, (2-methyl-4-nitrophenyl)-, mononitrate (9CI), 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2.HNO3/c1-5-4-6(12(13)14)2-3-7(5)11-8(9)10;2-1(3)4/h2-4H,1H3,(H4,9,10,11);(H,2,3,4)
SMIL Cc1cc(ccc1NC(=N)N)[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-methyl-4-nitrophenyl)guanidine;nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 257.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 257.076 g/mol