Få mere at vide
2-Methyl-4-nitroimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17962356
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962356 100 mg
17972366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0012.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methyl-4-nitroimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-nitroimidazole
CAS 696-23-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-4-nitroimidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H5 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
SMIL Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-4-nitro-1H-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 127,0382 g/mol