missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-4-nitroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-nitroanisole |
| CAS | 50741-92-9 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzene','1-methoxy-2-methyl-4-nitro-, Anisole','2-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitroanisole, 3-Methyl-4-methoxynitrobenzene, 4-Methoxy-3-methylnitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?