Få mere at vide
2-Methyl-4-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30471598
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30471598 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30471598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323545100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrotoluene (2-Methyl-4-nitroaniline)
CAS 99-52-5
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 100 g
Synonym o-Toluidine','4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methyl-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrophenylamine, 2-Methyl-p-nitroaniline, 3-Methyl-4-aminonitrobenzene, 4-Nitro-2-methylaniline, 4-Nitro-2-toluidine, 4-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-o-toluidine, 5-Nitro-2-aminotoluene, Ansibases Red RL, Azoene Fast Red GL Base, Azogene Fast Red NRL Salt, Azogene Fast Red RL, Daito Red Base RL, Devol Red RL, Devol Red Salt E, Diabase Red RL, Fast Red 5NT, Fast Red 5NT Salt, Fast Red Base RL, Fast Red RL Base, Fast Red Salt RL, Hiltonil Fast Red RL Base, Hiltosal Fast Red RL Salt, Kako Red RL Base, Kayaku Red RL Base, MNA, MNA (optical crystal), Meisei Fast Red RL Base, Mitsui Red RL Base, NSC 2075, NSC 5508, Naphtoelan Red RL Base, Red Base Ciba X, Red Base Irga X, Red Base NRL, Red RL Base, Red base RL, Sanyo Fast Red RL Base, Sanyo Fast Red Salt RL, Spectrolene Red RL, Symulon Red RL Base, Tulabase Fast Red RL, Yamada Fast Red RL Base
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
SMIL Cc1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-4-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586