Få mere at vide
2-Methyl-4-nitroaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-nitroaniline-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 155.0774 |