missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-4-isothiazolin-3-on Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30040503
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040503 25 mg
30009359 1 g
30004162 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31498525MG
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 26172-54-3
Molekylær formel C4 H5 N O S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 151.61
Synonym 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one Hydrochloride, 2-Methylisothiazol-3-one hydrochloride, 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), 4-Isothiazolin-3-one, 2-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Methyl-3-isothiazolone hydrochloride, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
IUPAC navn 2-methyl-1,2-thiazol-3-on; hydrochlorid
SMIL Cl.CN1SC=CC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Formel vægt 150.9859
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.