Få mere at vide
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Artikelnummer. 15599503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15599503 25 g 25g
15589503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15599503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2682-20-4 | C4H5NOS | 115.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2682-20-4
Molekylær formel C4H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 115.15
InChI nøgle BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, methylisothiazolinone, 2-methyl-4-isothiazoline-3-one, 2-methylisothiazol-3 2h-one, 2-methyl-3 2h-isothiazolone, n-methylisothiazolone, 3 2h-isothiazolone, 2-methyl, caswell no. 572a, 2-methyl-3-isothiazolone, unii-229d0e1qfa
PubChem CID 39800
ChEBI CHEBI:53620
IUPAC navn 2-methyl-1,2-thiazol-3-on
SMIL CN1C(=O)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Tæthed 1.1600g/mL
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.16
Formel vægt 115.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.