Få mere at vide
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324744
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324744 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324744 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15089000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 2682-20-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H5 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
SMIL CN1SC=CC1=O
IUPAC navn 2-methyl-1,2-thiazol-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 115.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 115.0092 g/mol