Få mere at vide
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one |
| CAS | 2682-20-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H5 N O S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CN1SC=CC1=O |
| Vis mere |