Få mere at vide
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3 |
| Formel vægt | 198.0277 |