Få mere at vide
2-Methyl-4,6-dinitrophenol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326034
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326034 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326034 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011124ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
CAS 534-52-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H6 N2 O5
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro-, o-Cresol, 4,6-dinitro- (8CI), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-methylphenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, 6-Methyl-2,4-dinitrophenol, Arborol, DNOC, Degrassan, Dekrysil, Detal, Dillex, Dinitro, Dinitro-o-cresol, Dinitrocresol, Dinitrodendtroxal, Dinitrol, Dinoc, Dinurania, Ditrosol, Effusan, Effusan 3436, Elgetol, Elgetol 30, Elipol, Extrar, Flavin-Sandoz, Hedolit, Hedolite, K III, K IV, Kreozan, Krezotol 50, Lipan, NSC 2082, Neudorff DN 50, Nitrofan, Prokarbol, Rafex, Rafex 35, Raphatox, Sandolin, Sandolin A, Selinon, Sinox, Winterwash
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
SMIL Cc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-4,6-dinitrophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 198.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 198.0277 g/mol