Få mere at vide
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole |
| Smeltepunkt | 251 °C til 254 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 4032 |
| Formel vægt | 127.1 |
| Procent renhed | 99% |