Få mere at vide
2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinon, TRC
Artikelnummer. 30472080
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30472080 5 g
1 options
Artikelnummer. 30472080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2997805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Molekylær formel C5H4Cl2N2O
Mængde 5 g
Synonym 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
SMIL O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
IUPAC navn 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Molekylvægt (g/mol) 179
Formel vægt 177.97