Få mere at vide
2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone |
| CAS | 933-76-6 |
| Molekylær formel | C5H4Cl2N2O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3 |
| SMIL | O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C |
| IUPAC navn | 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 179 |
| Formel vægt | 177.97 |