Få mere at vide
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline |
| CAS | 203626-80-6 |
| Molekylær formel | C10 H6 Cl3 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,5,7-Trichloro-2-methylquinoline, |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl3N/c1-5-2-7(12)10-8(13)3-6(11)4-9(10)14-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Cl)c2c(Cl)cc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC navn | 4,5,7-trichloro-2-methylquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.52 |
| Formel vægt | 244.957 |