Få mere at vide
2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-Alpha-D-glucopyrano)-∆2-oxazoline, TRC
Artikelnummer. 30471403
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30471403 1 g
1 options
Artikelnummer. 30471403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3308181G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyrano)-delta2-oxazoline
CAS 35954-65-5
Molekylær formel C14 H19 N O8
Mængde 1 g
Synonym 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, 6,7-diacetate, (3aR,5R,6S,7R,7aR)- (ACI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, triacetate (ester), stereoisomer (8CI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, diacetate (ester), (3aR,5R,6S,7R,7aR)- (9CI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, diacetate (ester), [3aR-(3aα,5α,6β,7α,7aα)]- (ZCI), 5-(Acetoxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diyl diacetate, 2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyrano)-∆2-oxazoline, 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-(α-D-glucopyrano)-δ2-oxazoline 3',4',6'-triacetate
InChI formel InChI=1S/C14H19NO8/c1-6-15-11-13(22-9(4)18)12(21-8(3)17)10(5-19-7(2)16)23-14(11)20-6/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2OC(=N[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)C
IUPAC navn [(3aR,5R,6S,7R,7aR)-6,7-diacetyloxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]oxazol-5-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 329.3
Formel vægt 329.1111