Få mere at vide
2-Methyl-4-(4-morfotolnyl)benzenamin, 97%
Artikelnummer. 10893021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10893021 1 g Glasflaske 1g
10678360 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10893021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432460010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 581-00-0 | C11H16N2O | 192,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 581-00-0
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD10686817
InChI nøgle ZGJUJDQANIYVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-morpholin-4-yl aniline, 2-methyl-4-morpholinoaniline, 2-methyl-4-4-morpholinyl aniline, 4-p-amino-m-tolyl morpholine, 4-4-morpholinyl-2-methylaniline, 2-methyl4-4-morpholinyl benzenamine, n-4-amino-3-methylphenyl morpholine, 2-methyl-4-4-morpholinyl benzenamine, 2-methyl-4-morpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine, 2-methyl-4-4-morpholinyl
PubChem CID 21955000
IUPAC navn 2-methyl-4-morpholin-4-ylanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N2CCOCC2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91 °C til 92 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.