Få mere at vide
2-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622485 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
11380497 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10114243 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622485 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40339CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-68-2
Molekylær formel C16H20BNO2S
Molekylvægt (g/mol) 301.21
MDL nummer MFCD08060513
InChI nøgle XCAUOIGPROQXRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl thiazole, 2-methyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, thiazole,2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 18525749
IUPAC navn 2-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazol
SMIL CC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.22
Procent renhed 97%