Få mere at vide
2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| CAS | 2726145-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-3-9-8(2)12-10-6-4-5-7-13(10)11(9)14;/h3H,1,4-7H2,2H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC1=C(C=C)C(=O)N2CCCCC2=N1 |
| Vis mere |