missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-3-tritylamino-4-[(2-N-bocamino)ethylaminoacarbonyl]amino-2H-pyrazole, TRC

Artikelnummer. 30468611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468611 50 mg
30464870 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM79030050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-tritylamino-4-[(2-N-bocamino)ethylaminoacarbonyl]amino-2H-pyrazole
CAS 689293-69-4
Molekylær formel C31 H36 N6 O3
Mængde 50 mg
Synonym Carbamic acid','[2-[[[[1-methyl-5-[(triphenylmethyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]amino]ethyl]-','1,1-dimethylethyl ester (9CI), 1,1-Dimethylethyl N-[2-[[[[1-methyl-5-[(triphenylmethyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]amino]ethyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C31H36N6O3/c1-30(2,3)40-29(39)33-21-20-32-28(38)35-26-22-34-37(4)27(26)36-31(23-14-8-5-9-15-23,24-16-10-6-11-17-24)25-18-12-7-13-19-25/h5-19,22,36H,20-21H2,1-4H3,(H,33,39)(H2,32,35,38)
SMIL Cn1ncc(NC(=O)NCCNC(=O)OC(C)(C)C)c1NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[[1-methyl-5-(tritylamino)pyrazol-4-yl]carbamoylamino]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 540.656
Formel vægt 540.285
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.