Learn More
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31004689
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
10g
1g
1kg
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31004689 25 g 25g
31004685 1 g 1g
30990224 100 g 100g
30998035 1 kg 1kg
30995972 10 g 10g
30995881 500 g 500g
30995535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31004689 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1112425g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 54396-44-0
Molecular Formula C8H8F3N
MDL Number MFCD00153216
Quantity 25 g
SMILES NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1C
Molecular Weight (g/mol) 175.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.