Få mere at vide
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54396-44-0 |
| Molekylær formel | C8H8F3N |
| MDL nummer | MFCD00153216 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.15 |
| Procent renhed | 97% |