Få mere at vide
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol (cis- og transblanding), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture) |
| CAS | 57124-87-5 |
| Molekylær formel | C5H10OS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC1OCCC1S |
| IUPAC navn | 2-methyloxolan-3-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vægt | 118.0452 |