Få mere at vide
2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione |
| CAS | 58909-39-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ceftriaxone Sodium Imp. C (EP), Ceftriaxone Imp. C (EP), Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione, 2,5-Dihydro-6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-3-mercapto-1,2,4-triazine, 2-Methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazine-3-thiol, Ro 11-8390, Ceftriaxone Sodium Impurity C, Ceftriaxone Impurity C |
| SMIL | CN1NC(=O)C(=O)N=C1S |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.16 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |