missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-3-phenylpyrazine, TRC

Artikelnummer. 30136573
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136573 500 mg
30132943 1 g
30009328 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM356433500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29444-53-9
Molekylær formel C11H10N2
Molekylvægt (g/mol) 170.21
IUPAC navn 2-methyl-3-phenylpyrazine
SMIL Cc1nccnc1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-phenylpyrazine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(13-8-7-12-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formel vægt 170.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.