Få mere at vide
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324357
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30324357 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30324357 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15140600
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid
CAS 115363-11-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-methyl-, 2-Methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-phenylbenzoic acid, 2-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c1-10-12(11-6-3-2-4-7-11)8-5-9-13(10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
SMIL Cc1c(cccc1c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC navn 2-methyl-3-phenylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.244
Mængde 25 mg
Formel vægt 212.084 g/mol