missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid-d5 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1329835-46-2 |
| Molekylær formel | C15H9D5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid-d5 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-13(12-7-4-3-5-8-12)9-6-10-14(11)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3/i3D,4D,5D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(C(=O)OC)c2C |
| IUPAC navn | methyl 2-methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.3 |
| Formel vægt | 231.1308 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?