Få mere at vide
2-methyl-3-pentanol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
2-Methyl-3-pentanol blev anvendt som en flygtig markør. Det bruges som brændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-3-pentanol blev anvendt som en flygtig markør. Det bruges som brændstof.
Opløselighed
Amalgamat med ethanol, ethylether, benzen. Uopløseligt i vand
Bemærkninger
Uforenelige materialer er oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
2-Methyl-3-pentanol blev anvendt som en flygtig markør. Det bruges som brændstof.
Opløselighed
Amalgamat med ethanol, ethylether, benzen. Uopløseligt i vand
Bemærkninger
Uforenelige materialer er oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-pentanol |
| Tæthed | 0.83 |
| Kogepunkt | 127°C to 129°C |
| Flammepunkt | 46°C (114°F) |
| Brydningsindeks | 1.417 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2282 |
| Beilstein | 1718952 |
| Opløselighedsinformation | Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water |
| Formel vægt | 102.18 |
| Vis mere |