Få mere at vide
2-methyl-3-pentanol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347945
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347945 50 g 50g
11337945 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08015.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-67-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
2-Methyl-3-pentanol blev anvendt som en flygtig markør. Det bruges som brændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-3-pentanol blev anvendt som en flygtig markør. Det bruges som brændstof.
Opløselighed
Amalgamat med ethanol, ethylether, benzen. Uopløseligt i vand
Bemærkninger
Uforenelige materialer er oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-67-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00004567
InChI nøgle ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa
PubChem CID 11264
IUPAC navn 2-methylpentan-3-ol
SMIL CCC(C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-pentanol
Tæthed 0.83
Kogepunkt 127°C to 129°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Brydningsindeks 1.417
Mængde 50 g
FN nummer UN2282
Beilstein 1718952
Opløselighedsinformation Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%