Få mere at vide
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde(Cyclamal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde(Cyclamal) |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 190.1358 |