Få mere at vide
2-methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15286038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15286038 5 g 5g
15276038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15286038 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453690050
Kemiske identifikatorer
CAS 18699-87-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD04114137
InChI nøgle CCFGTKQIRWHYTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitro-pyridine, 3-nitro-2-picoline, 3-nitropicoline, 3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 2-methylnitro, pyridine, 2-methyl-3-nitro-9ci, nitropicoline, zlchem 137, acmc-209ep0, pyridine, 2-methyl-3-nitro
PubChem CID 329360
IUPAC navn 2-methyl-3-nitropyridin
SMIL CC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitropyridine
Kogepunkt 104.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 83°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitropyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.