Få mere at vide
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11493964
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493964 5 g 5g
11483964 1 g 1g
11403974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493964 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11957.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2882-20-4
Molekylær formel C6H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 140.20
MDL nummer MFCD00014610
InChI nøgle PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-methylthio pyrazine, 2-methylthio-3-methylpyrazine, 2-methyl-3-methylsulfanyl-pyrazine, pyrazine, 2-methyl-3-methylthio, 2-methylmercapto-3-methylpyrazine, methylthio methyl pyrazine, 3-methyl-2-methylthiopyrazine, 2-methyl-3-methylmercaptopyrazine, unii-ki350cs0lz, pyrazine, 2-methyl-3 or 5-methylthio
PubChem CID 76152
IUPAC navn 2-methyl-3-methylsulfanylpyrazine
SMIL CSC1=NC=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3- (methylthio)pyrazine
Tæthed 1.15
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 5 g
Formel vægt 140.21
Procent renhed 99%