Få mere at vide
2-Methyl-3-isothiazolone-d3 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30468019
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30468019 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30468019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3149675MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-isothiazolone-d3 hydrochloride
CAS 1329509-49-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 2H3 H2 N O S . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 2-(Trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H/i1D3;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N1SC=CC1=O
IUPAC navn 2-(trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 154.63
Formel vægt 154.0047
Procent renhed >95