Få mere at vide
(2-Methyl-3-furyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565354
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10565354 1 g 1g
10255694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD10514DA
Kemiske identifikatorer
CAS 5554-99-4
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00052572
InChI nøgle FTYOGLDPNBZSQC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777165
IUPAC navn (2-methylfuran-3-yl)methanol
SMIL CC1=C(C=CO1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methyl-3-furyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym 2-methylfuran-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methanol, 2-methyl-3-furanmethanol, 3-hydroxymethyl-2-methylfuran, 3-furanmethanol, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-yl-methanol, 3-furanmethanol,2-methyl, 2-methylfur-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methan-1-ol
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%