Få mere at vide
(2-Methyl-3-furyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255694
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10255694 5 g 5g
10565354 1 g 1g
2 options
Artikelnummer. 10255694
Brand: Thermo Scientific Maybridge CD10514DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5554-99-4
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00052572
InChI nøgle FTYOGLDPNBZSQC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777165
IUPAC navn (2-methylfuran-3-yl)methanol
SMIL CC1=C(C=CO1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methyl-3-furyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 2-methylfuran-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methanol, 2-methyl-3-furanmethanol, 3-hydroxymethyl-2-methylfuran, 3-furanmethanol, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-yl-methanol, 3-furanmethanol,2-methyl, 2-methylfur-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methan-1-ol
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%