Få mere at vide
2-Methyl-3-furoinsyre, 98 %
Artikelnummer. 11491427
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491427 25 g 25g
11481427 5 g 5g
11401437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24928.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6947-94-0 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6947-94-0
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00092314
InChI nøgle CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 244756
IUPAC navn 2-methylfuran-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=CO1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-furoic acid
Smeltepunkt 97 °C til 99 °C
Mængde 25 g
Beilstein 112229
Synonym 2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl, zlchem 1156, acmc-1b2rk, 2-methyl-3furan carboxylic acid, 2-methyl-3-furan carboxylic acid
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%