Få mere at vide
2-Methyl-3-furanethiol, ca.90%, balance oxidized compound, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-furanethiol |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Orange to Pink |
| Tæthed | 1.1450g/mL |
| Kogepunkt | 57°C to 60°C (44.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 37°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Methyl-3-furanethiol, balance oxidized compound
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.