missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-3-butenenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-butenenitrile |
| CAS | 16529-56-9 |
| Molekylær formel | C5H7N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-3-5(2)4-6/h3,5H,1H2,2H3 |
| SMIL | CC(C=C)C#N |
| IUPAC navn | 2-methylbut-3-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.12 |
| Formel vægt | 81.0578 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?