Få mere at vide
2-Methyl-3-biphenylmethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methyl-3-biphenylyl)methanol |
| CAS | 76350-90-8 |
| Molekylær formel | C14 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bifenthrin alcohol metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11-13(10-15)8-5-9-14(11)12-6-3-2-4-7-12/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(CO)cccc1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-methyl-3-phenylphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1045 |