Få mere at vide
2-Methyl-3-biphenylmethanol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-biphenylmethanol-d5 |
| CAS | 1329835-20-2 |
| Molekylær formel | C14H9D5O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-methanol-d5, 2-Methyl-3-phenylbenzyl-d5 Alcohol, 2-Methylbiphenyl-3-ylmethanol-d5, 3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11-13(10-15)8-5-9-14(11)12-6-3-2-4-7-12/h2-9,15H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(CO)c2C |
| IUPAC navn | [2-methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.29 |
| Formel vægt | 203.1358 |