missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile |
| CAS | 948-31-2 |
| Molekylær formel | C8 H5 N3 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | o-Tolunitrile, 3,5-dinitro- (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5N3O4/c1-5-6(4-9)2-7(10(12)13)3-8(5)11(14)15/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C#N |
| IUPAC navn | 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.143 |
| Formel vægt | 207.028 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?