missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-3,5-dinitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methyl-3,5-dinitroaniline |
| CAS | 35572-78-2 |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | o-Toluidine','3,5-dinitro- (5CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3,5-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-6-aminotoluene, 2-ADNT, 2-Amino-4,6-dinitrotoluene, 2-Methyl-3,5-dinitroaniline, 3,5-Dinitro-o-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-4-6(8)2-5(9(11)12)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(N)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-3,5-dinitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.15 |
| Formel vægt | 197.0437 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?