Få mere at vide
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic Acid |
| CAS | 119916-22-2 |
| Molekylær formel | C8H5O2F3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c1-3-6(8(12)13)4(9)2-5(10)7(3)11/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1c(F)c(F)cc(F)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4,6-trifluoro-2-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.11 |
| Formel vægt | 190.0242 |