missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal |
| CAS | 1205-17-0 |
| Molekylær formel | C11 H12 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde, 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal, Heliobouquet, Heliofresh, Heliogan, Helional, Helipropanal, NSC 22282, Tropional, α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanal, α-Methyl-3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-8(6-12)4-9-2-3-10-11(5-9)14-7-13-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3 |
| SMIL | O=CC(C)CC1=CC=C2OCOC2=C1 |
| IUPAC navn | 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?