Få mere at vide
2-methyl-3-(2-furyl)propenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479372
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479372 10 g 10g
11489372 50 g 50g
11499372 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479372 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10125.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-66-8 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-66-8
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00063240
InChI nøgle ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
Synonym 2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
PubChem CID 6210220
IUPAC navn (E)-3-(furan-2-yl)-2-methylprop-2-enal
SMIL CC(=CC1=CC=CO1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
Tæthed 1.097
Kogepunkt 280°C to 281°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.614
Mængde 10 g
Beilstein 2438
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%