missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-3-(2’,3’-dihydroxypropyl)quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline |
| CAS | 42015-36-1 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Propanediol','3-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-, 3-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)-1,2-propanediol, 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8-12(6-9(16)7-15)14-11-5-3-2-4-10(11)13-8/h2-5,9,15-16H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nc2ccccc2nc1CC(O)CO |
| IUPAC navn | 3-(3-methylquinoxalin-2-yl)propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.1055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?