Få mere at vide
2-methyl-2H-indazol-6-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10018249 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10018249 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10018249 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1001907-57-8 | C8H9BN2O2 | 175,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
CAS 1001907-57-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 306,0 °C til 311,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9BN2O2
MDL nummer MFCD09870057
Mængde 1 g
Synonym 2-methyl-2h-indazole-6-boronic acid, 2-methyl-2h-indazol-6-yl boronic acid, 2-methylindazole-6-boronic acid, 6-borono-2-methyl-2h-indazole, 6-boronic acid-2-methyl-2h-indazole, boronicacid, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl-boronic acid, boronic acid, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl, acmc-2097na, boron-mol bm794
InChI nøgle JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)B(O)O
IUPAC navn (2-methylindazol-6-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 175.98
PubChem CID 44630579
Formel vægt 175.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.