Få mere at vide
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050846
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050846 25 mg
30049713 100 mg
2 options
Artikelnummer. 30050846
Brand: Mikromol MM0398.070025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid
CAS 34252-44-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. G (EP), Granisetron Imp. G (EP), 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity G, Granisetron Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
SMIL Cn1nc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC navn 2-methylindazole-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 176.0586 g/mol