Få mere at vide
2-methyl-2h-indazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492654
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10492654 5 g 5g
10601665 250 mg 250mg
10309902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10492654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44401DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 34252-44-3
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
InChI nøgle ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
PubChem CID 7060537
IUPAC navn 2-methylindazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%